5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56711-1G PC56711-5G
APOSPC56711-1GEA 1390 EUR
APOSPC56711-1G APOSPC56711-5G
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molekulargewicht: 236.998 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31618860
CAS-Nummer: 1895190-72-3