1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56324-1G PC56324-250MG
APOSPC56324-1GEA 655 EUR
APOSPC56324-1G APOSPC56324-250MG
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol
Formel: C₄H₈F₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23943409
CAS-Nummer: 354-10-9
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III