6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56285-1G
PC56285-250MG
PC56285-5G
APOSPC56285-1GEA
197
EUR
APOSPC56285-1G
APOSPC56285-250MG
APOSPC56285-5G
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molekulargewicht: 199.136 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28347722 CAS-Nummer: 1079992-96-3 |