2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC56277-1G PC56277-250MG PC56277-5G
APOSPC56277-1GEA 92.8 EUR
APOSPC56277-1G APOSPC56277-250MG APOSPC56277-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₅INO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28789909
CAS-Nummer: 1803729-60-3