Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56262-1G PC56262-250MG
APOSPC56262-1GEA 841 EUR
APOSPC56262-1G APOSPC56262-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31613607
CAS-Nummer: 2090828-24-1