4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
PC56257-1G
PC56257-250MG
APOSPC56257-1GEA
1060
EUR
APOSPC56257-1G
APOSPC56257-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202982 CAS-Nummer: 773871-37-7 |