2-Chloro-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56251-25G
PC56251-5G
APOSPC56251-25GEA
177
EUR
APOSPC56251-25G
APOSPC56251-5G
2-Chloro-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00792435 CAS-Nummer: 99368-67-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |