7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56239-100MG PC56239-250MG
APOSPC56239-100MGEA 279 EUR
APOSPC56239-100MG APOSPC56239-250MG
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole 95+%
7-Fluoro-6-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄FIN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31580164
CAS-Nummer: 2227272-43-5