12,12,12-Trifluorododecane-1-thiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56220-1G PC56220-250MG
APOSPC56220-1GEA 810 EUR
APOSPC56220-1G APOSPC56220-250MG
12,12,12-Trifluorododecane-1-thiol 97%
12,12,12-Trifluorododecane-1-thiol
Formel: C₁₂H₂₃F₃S
Siedepunkt: 101…104 °C (2 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28334496
CAS-Nummer: 168703-96-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III