Trifluoro(pyridine)boron 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56215-1G PC56215-250MG
APOSPC56215-1GEA 825 EUR
APOSPC56215-1G APOSPC56215-250MG
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Trifluoro(pyridine)boron
Formel: C₅H₅BF₃N
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00971931
CAS-Nummer: 407-76-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III