4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56208-1G PC56208-5G PC56208-10G
APOSPC56208-1GEA 101 EUR
APOSPC56208-1G APOSPC56208-5G APOSPC56208-10G
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16659085
CAS-Nummer: 135564-22-6