4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56188-1G
PC56188-250MG
APOSPC56188-1GEA
894
EUR
APOSPC56188-1G
APOSPC56188-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₉BrF₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31568655 CAS-Nummer: 1654773-79-1 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |