Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56166-5G PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA 376 EUR
APOSPC56166-5G APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Formel: C₉H₁₁BF₃O₂·K
Schmelzpunkt: 203…213 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505925
CAS-Nummer: 1027642-26-7