2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(6-Bromo-5-fluoropyridine-3-yl)methanol
PC56155-1G
PC56155-250MG
PC56155-5G
APOSPC56155-1GEA
290
EUR
APOSPC56155-1G
APOSPC56155-250MG
APOSPC56155-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-3-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅BrFNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16606994 CAS-Nummer: 1227502-23-9 |