1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56137-1G
PC56137-250MG
APOSPC56137-1GEA
719
EUR
APOSPC56137-1G
APOSPC56137-250MG
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₈H₅BrF₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31613604 CAS-Nummer: 2167614-08-4 |