Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56117-1G
PC56117-250MG
APOSPC56117-1GEA
473
EUR
APOSPC56117-1G
APOSPC56117-250MG
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18399135 CAS-Nummer: 1261582-03-9 |