3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56109-1G
PC56109-250MG
APOSPC56109-1GEA
719
EUR
APOSPC56109-1G
APOSPC56109-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₃IN Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12922961 CAS-Nummer: 691877-05-1 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |