4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56036-1G PC56036-5G
APOSPC56036-1GEA 59.9 EUR
APOSPC56036-1G APOSPC56036-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22683228
CAS-Nummer: 429683-46-5