Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56035-1G
PC56035-5G
PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA
111
EUR
APOSPC56035-1G
APOSPC56035-5G
APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formel:
C₉H₉FO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15143295 CAS-Nummer: 1215074-49-9 |