2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56022-1G
PC56022-5G
APOSPC56022-1GEA
66.7
EUR
APOSPC56022-1G
APOSPC56022-5G
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847292 CAS-Nummer: 1201597-23-0 |