Lithium difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5514-1G PC5514-5G
APOSPC5514-1GEA 102 EUR
APOSPC5514-1G APOSPC5514-5G
Lithium difluoroacetate
Lithium difluoroacetate
Formel: C₂HF₂O₂·Li
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094294
CAS-Nummer: 74956-94-8