5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Amino-2-fluoropyridine-4-carboxylic acid

PC5496-1G PC5496-250MG
APOSPC5496-1GEA 132 EUR
APOSPC5496-1G APOSPC5496-250MG
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molekulargewicht: 156.115 g/mol
Schmelzpunkt: 259 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411724
CAS-Nummer: 171178-43-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR