3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[3,4-Bis(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5478-250MG
PC5478-1G
APOSPC5478-250MGEA
232
EUR
APOSPC5478-250MG
APOSPC5478-1G
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₆F₆O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052963 CAS-Nummer: 1048922-46-8 |