4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5419-1G PC5419-5G
APOSPC5419-1GEA 140 EUR
APOSPC5419-1G APOSPC5419-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₇H₅F₃N₂O₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094293
CAS-Nummer: 21988-05-6