(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540072-1G
PC540072-100MG
PC540072-250MG
APOSPC540072-1GEA
473
EUR
APOSPC540072-1G
APOSPC540072-100MG
APOSPC540072-250MG
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₇ClFNO₂S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD30533071 CAS-Nummer: 1411774-27-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |