2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540045-250MG PC540045-500MG
APOSPC540045-250MGEA 165 EUR
APOSPC540045-250MG APOSPC540045-500MG
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇HF₄IO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28359658
CAS-Nummer: 110625-15-5