3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Chloro-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC53812-1G
PC53812-250MG
PC53812-5G
APOSPC53812-1GEA
24.8
EUR
APOSPC53812-1G
APOSPC53812-250MG
APOSPC53812-5G
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel:
C₈H₃ClF₃IO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32200319 CAS-Nummer: 2352970-26-2 |