Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC53611-1G PC53611-5G
APOSPC53611-1GEA 154 EUR
APOSPC53611-1G APOSPC53611-5G
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Formel: C₈H₅F₂IO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22490596
CAS-Nummer: 1640342-92-2