1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53590-1G PC53590-250MG
APOSPC53590-1GEA 105 EUR
APOSPC53590-1G APOSPC53590-250MG
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(3-Bromo-4-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₈BrFN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32200331
CAS-Nummer: 1566125-49-2