3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53573-1G PC53573-250MG PC53573-5G
APOSPC53573-1GEA 522 EUR
APOSPC53573-1G APOSPC53573-250MG APOSPC53573-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13192651
CAS-Nummer: 134099-29-9