3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53567-1G
PC53567-250MG
APOSPC53567-1GEA
435
EUR
APOSPC53567-1G
APOSPC53567-250MG
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
3-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30729943 CAS-Nummer: 2149590-33-8 |