Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53566-1G PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA 168 EUR
APOSPC53566-1G APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17168715
CAS-Nummer: 1342446-00-7