2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-((2-Fluorobenzyl)thio)acetic acid
PC53534-250MG
PC53534-100MG
APOSPC53534-250MGEA
0
EUR
APOSPC53534-250MG
APOSPC53534-100MG
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formel:
C₉H₉FO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09809971 CAS-Nummer: 180044-55-7 |