3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC53527-100MG
PC53527-250MG
PC53527-500MG
PC53527-25MG
APOSPC53527-100MGEA
264
EUR
APOSPC53527-100MG
APOSPC53527-250MG
APOSPC53527-500MG
APOSPC53527-25MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃O₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21601592 CAS-Nummer: 1365941-75-8 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |