2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53521-1G PC53521-5G
APOSPC53521-1GEA 75.4 EUR
APOSPC53521-1G APOSPC53521-5G
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698533
CAS-Nummer: 1166820-46-7