3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535053-100MG
PC535053-250MG
APOSPC535053-100MGEA
190
EUR
APOSPC535053-100MG
APOSPC535053-250MG
3,4-Difluoropyridin-2-amine 97%
3,4-Difluoropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄F₂N₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28722270 CAS-Nummer: 1804379-06-3 |