6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535049-100MG
PC535049-250MG
APOSPC535049-100MGEA
55.1
EUR
APOSPC535049-100MG
APOSPC535049-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄BrFN₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28368857 CAS-Nummer: 1379457-78-9 |