4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535045-100MG
PC535045-250MG
APOSPC535045-100MGEA
78.3
EUR
APOSPC535045-100MG
APOSPC535045-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine 95+%
4-Chloro-3-fluoro-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅ClFNO Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16610381 CAS-Nummer: 1227572-96-4 |