2-Fluoro-3-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53504-1G
PC53504-250MG
APOSPC53504-1GEA
719
EUR
APOSPC53504-1G
APOSPC53504-250MG
2-Fluoro-3-iodoaniline
2-Fluoro-3-iodoaniline
Formel:
C₆H₅FIN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18396913 CAS-Nummer: 1261500-65-5 |