2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535033-100MG
PC535033-250MG
APOSPC535033-100MGEA
115
EUR
APOSPC535033-100MG
APOSPC535033-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formel:
C₆H₅F₃N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16606179 CAS-Nummer: 1227586-78-8 |