4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535028-100MG PC535028-250MG
APOSPC535028-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC535028-100MG APOSPC535028-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16610395
CAS-Nummer: 1195251-01-4