6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535026-1G
PC535026-250MG
APOSPC535026-1GEA
281
EUR
APOSPC535026-1G
APOSPC535026-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD19707620 CAS-Nummer: 79456-27-2 |