5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535006-100MG
PC535006-250MG
APOSPC535006-100MGEA
55.1
EUR
APOSPC535006-100MG
APOSPC535006-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₃ Molekulargewicht: 249.034 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15527529 CAS-Nummer: 95383-26-9 |