6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
PC53485-1G PC53485-250MG
APOSPC53485-1GEA 627 EUR
APOSPC53485-1G APOSPC53485-250MG
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formel: C₈H₄BrF₄NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30723347
CAS-Nummer: 254895-87-9