2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53476-1G
PC53476-250MG
APOSPC53476-1GEA
1290
EUR
APOSPC53476-1G
APOSPC53476-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅F₅O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30723302 CAS-Nummer: 1800231-22-4 |