7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53473-1G PC53473-250MG
APOSPC53473-1GEA 560 EUR
APOSPC53473-1G APOSPC53473-250MG
7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
7-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formel: C₈H₃BrFNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30723301
CAS-Nummer: 1887002-15-4