3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53472-1G
PC53472-250MG
APOSPC53472-1GEA
579
EUR
APOSPC53472-1G
APOSPC53472-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₄F₃NO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25460328 CAS-Nummer: 1274903-99-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |