3-Fluoro-5-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53464-1G PC53464-250MG
APOSPC53464-1GEA 288 EUR
APOSPC53464-1G APOSPC53464-250MG
3-Fluoro-5-nitrophenol
3-Fluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09832852
CAS-Nummer: 2369-10-0