2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-1-iodo-3-nitrobenzene
PC53450-1G PC53450-250MG PC53450-5G
APOSPC53450-1GEA 493 EUR
APOSPC53450-1G APOSPC53450-250MG APOSPC53450-5G
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18396988
CAS-Nummer: 1261782-23-3