3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC53430-1G PC53430-250MG
APOSPC53430-1GEA 560 EUR
APOSPC53430-1G APOSPC53430-250MG
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₃BrF₃IO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30481129
CAS-Nummer: 2149598-84-3